Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns
Use as a general-purpose C8 phase for acidic and neutral analytes.
408.03€ - 775.37€
Specifica
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10322545
|
Thermo Scientific™
30205-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
612.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11557461
|
Thermo Scientific™
30203-124030 |
125 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10048952
|
Thermo Scientific™
30205-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
664.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10120793
|
Thermo Scientific™
30205-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
703.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10528015
|
Thermo Scientific™
30205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm |
703.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10552855
|
Thermo Scientific™
30205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
733.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10353993
|
Thermo Scientific™
30205-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
733.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10374373
|
Thermo Scientific™
30205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
408.03€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10392765
|
Thermo Scientific™
30205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
775.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11527471
|
Thermo Scientific™
|
200 mm | 4.6 mm | 10 μm |
667.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11537471
|
Thermo Scientific™
30210-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 10 μm |
667.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10027214
|
Thermo Scientific™
30203-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10640146
|
Thermo Scientific™
30203-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descrizione
For reliable, affordable analysis of more hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids, and environmental samples, use Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns.
Recognized as an HPLC industry standard, Hypersil stationary phases are proven effective analytical tools. Classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 guidelines.
For separations requiring improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 columns as an alternative.
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10 μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
6.5% |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil Classical | |
Reversed Phase |