Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC Column, 5μm
Reliably analyze moderately hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids and environmental samples.
552.84€ - 775.37€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11597461
|
Thermo Scientific™
30205-204630 |
200 mm | 4.6 mm |
743.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11587461
|
Thermo Scientific™
30205-202130 |
200 mm | 2.1 mm |
775.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10334423
|
Thermo Scientific™
30205-102130 |
100 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
11309081
|
Thermo Scientific™
30205-124630 |
125 mm | 4.6 mm |
703.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Specifica
Analytical Column | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
C8 | |
Reversed Phase |
5 μm | |
120 Å | |
L7 | |
6.5% | |
Reversed Phase |