Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 10μm
Provides an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods.
665.33€ - 667.81€
Specifica
Formato colonna | Colonna analitica |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
Dimensione particelle | 10 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11517461
|
Thermo Scientific™
30110-204630 |
200 mm |
667.81€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11553041
|
Thermo Scientific™
30110-254630 |
250 mm |
665.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
Specifica
Colonna analitica | |
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa |
4.6 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10% | |
A fase inversa |