Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
Marca:  Thermo Scientific™ 30105-203030
Codice prodotto. 10392665
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
200 mm
5 μm
120 Å
60°C
C18
10%
Yes
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous Type A Silica
Reversed Phase
Reversed Phase