Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
Marca:  Thermo Scientific™ 30105-304630
Codice prodotto. 11557451
  • 889.13€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
300 mm
2 to 8
170 m²/g
C18
10%
Reversed Phase
4.6 mm
5 μm
120 Å
L1
Silica
Reversed Phase