Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Ordering Information:
Other column dimensions including preparative columns are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Pressione max | 400 bar |
| Dimensione particelle | 5 µm |
| pH | Da 2 a 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.