Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl HPLC Columns
Use as a general-purpose column with aromatic selectivity.
408.34€ - 733.65€
Specifica
Pressione max 5800 psi (400 bar)
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10599755
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10291145
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10243603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
699.57€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10687745
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-254030
250 mm 4 mm 5 μm
729.08€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11547501
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-304030
300 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10425353
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
733.65€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10233603
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30905-014001
10 mm 4 mm 5 μm
408.34€
pezzi 4
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Effectively separate aromatic compounds and moderately polar compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl LC Columns.
Classical Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl columns as an alternative.
  • For the separation of certain aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
5800 psi (400 bar)
120 Å
60°C
Hypersil Classical
Reversed Phase
Reversed Phase
2 to 8
170 m²/g
L11
5%