Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl HPLC Columns
Achieve unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds with a base-deactivated Hypersil PREP Phenyl BDS prep LC column, suitable for USP L11 applications.
dietro preventivo - 17395.60€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 145 Å
Surface Area 185 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 35
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
16399136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-018823A
8 mm 10 mm Guard Column
149.54€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-019023A
20 mm 10 mm Guard Column
261.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-019323A
30 mm 10 mm Guard 1/16 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-019323B
30 mm 10 mm Guard 1/8 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-029023A
20 mm 20 mm Guard Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16349146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-029323A
30 mm 20 mm Guard 1/16 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-029323B
30 mm 20 mm Guard 1/8 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-052130
50 mm 2 mm Preparative Column, Standard
537.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-054630
50 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
566.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-059070A
50 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1152.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16399146
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-059270A
50 mm 20 mm Preparative Column, Standard
1344.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-059270XL
50 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
4741.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-102130
100 mm 2 mm Preparative Column, Standard
695.42€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-104630
100 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
609.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-109070A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
dietro preventivo
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16349156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-109270A
100 mm 20 mm Preparative Column, Standard
2971.23€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-109270XL
100 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
6423.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-152130
150 mm 2 mm Preparative Column, Standard
657.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-154630
150 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
678.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159070A
150 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1384.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16399156
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159270A
150 mm 20 mm Preparative Column, Standard
3379.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159270XL
150 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
6893.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159370A
150 mm 30 mm Preparative Column, Standard
5516.59€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159370XL
150 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
8839.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159570A
150 mm 50 mm Preparative Column, Standard
12116.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16349166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-159570XL
150 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
16140.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-252130
250 mm 2 mm Preparative Column, Standard
702.81€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-254630
250 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
686.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259070A
250 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1570.18€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259270A
250 mm 20 mm Preparative Column, Standard
3800.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16399166
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259270XL
250 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
7070.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309176
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259370A
250 mm 30 mm Preparative Column, Standard
6591.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319176
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259370XL
250 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
9694.64€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329176
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259570A
250 mm 50 mm Preparative Column, Standard
13361.89€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339176
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40505-259570XL
250 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
17395.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maintain retention for aromatic and moderately polar analytes with Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl reversed phase preparative HPLC columns as you scale up your method. The stationary phase is base deactivated for reduced silanol activity and has moderate hydrophobicity, making it ideal for the separation of analyte mixtures with varying polarity and aromaticity. Our preparative HPLC columns come in a variety of dimensions including an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Unique Selectivity
  • Enhanced selectivity for aromatic and moderately polar analytes.
  • Base deactivated silica.
  • Selectivity complementary to that provided by alkyl chain phases.
  • Moderate hydrophobicity compared to C18.
  • Phenyl (USP L11) selectivity.
  • pH stable from 2 to 8.
  • Maximum temperature of 60°C.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
Specifica
Specifica
5 μm
145 Å
60°C
Phenyl (Ph)
5%
Yes
2 to 8
185 m²/g
L11
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase