Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC Columns
Separate nonpolar and moderately polar organic compounds with Hypersil PREP Si prep LC columns for normal phase methods, suitable for USP L3 applications.
149.54€ - 17229.92€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 7
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 195 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 35
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
16349106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-018823A
8 mm 10 mm Guard Column
149.54€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-019023A
20 mm 10 mm Guard Column
261.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-019323A
30 mm 10 mm Guard 1/16 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-019323B
30 mm 10 mm Guard 1/8 in.
317.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-029023A
20 mm 20 mm Guard Column Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16399106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-029323A
30 mm 20 mm Guard 1/16 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-029323B
30 mm 20 mm Guard 1/8 in.
523.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-052130
50 mm 2 mm Preparative Column, Standard
537.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-054630
50 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
566.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-059070A
50 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1152.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16349116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-059270A
50 mm 20 mm Preparative Column, Standard
1344.07€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-059270XL
50 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
4741.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-102130
100 mm 2 mm Preparative Column, Standard
695.42€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-104630
100 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
609.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-109070A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1191.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16399116
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-109270A
100 mm 20 mm Preparative Column, Standard
2971.23€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-109270XL
100 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
6423.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-152130
150 mm 2 mm Preparative Column, Standard
657.27€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-154630
150 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
678.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159070A
150 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1384.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16349126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159270A
150 mm 20 mm Preparative Column, Standard
3379.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159270XL
150 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
7180.83€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159370A
150 mm 30 mm Preparative Column, Standard
5516.59€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159370XL
150 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
9092.24€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159570A
150 mm 50 mm Preparative Column, Standard
12116.29€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16399126
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-159570XL
150 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
15986.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16309136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-252130
250 mm 2 mm Preparative Column, Standard
702.81€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16319136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-254630
250 mm 4.6 mm Preparative Column, Standard
686.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16329136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259070A
250 mm 10 mm Preparative Column, Standard
1570.18€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259270A
250 mm 20 mm Preparative Column, Standard
3800.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16349136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259270XL
250 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
7070.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16359136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259370A
250 mm 30 mm Preparative Column, Standard
6591.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259370XL
250 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life
9971.63€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259570A
250 mm 50 mm Preparative Column, Standard
13361.89€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
40405-259570XL
250 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
17229.92€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si preparative HPLC columns to scale up your normal phase chromatography analytical method. The silica chemistry separates nonpolar and moderately polar organic compounds. Our preparative HPLC columns come in a variety of dimensions including an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Normal phase chromatography
  • Silica to separate nonpolar and moderately polar organic compounds.
  • USP L3.
  • pH stable from 2 to 7.
  • Maximum temperature of 60°C.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
Specifica
Specifica
5 μm
130 Å
60°C
Silica
0%
No
2 to 7
195 m²/g
L3
Spherical, Fully Porous Silica
Normal Phase
Normal Phase