Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC Columns, 5μm Particle Size
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
Marca:  Thermo Scientific™ 30005-259070
Codice prodotto. 11563171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Preparative Column
250 mm
2 to 8
170 m²/g
Silica
Normal Phase
10 mm
5 μm
120 Å
L3
Silica
Normal Phase