Learn More
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Stile del punto dell'ago:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
- All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
- Simple color coded system allows easy identification of required sizes
- Use with a wide range of Sterile Syringes
- Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
- CE marked and latex free
- Supplied in boxes of 100 needles
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Colore | Maroon |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.45 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Product Type | Sterile Hypodermic Needle for Single-Use |
| Stile del punto dell'ago | 11° Triple Bevel |
| Sterilità | Sterile |