Learn More
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Codice prodotto. 15428652
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Stile del punto dell'ago:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15428652
Marca: Terumo™ 8AN1950R1
Edge
Make procedures as painless as possible with extremely sharp and reliable stainless steel needles. Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles feature a unique, latex-free double bevel design for maximum comfort.
  • Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
  • All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
  • Simple color coded system allows easy identification of required sizes
  • Use with a wide range of Sterile Syringes
  • Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
  • CE marked and latex free
  • Supplied in boxes of 100 needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
Materiale Dimethyl Silicone Oil, Epoxy Resin, Polypropylene, Stainless Steel
Colore Ivory
Calibro dell'ago 19 G
Diametro (sistema metrico) esterno 1.1 mm
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Sterile Hypodermic Needle for Single-Use
Monouso Single-use
Quantità Box of 100
Stile del punto dell'ago 11° Regular
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sterile Syringes
Sterilità Sterile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.