Learn More
Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hypophosphorous acid |
Punto di fusione | -25.0°C |
Punti di ebollizione | 108.0°C (1013.0 hPa) |
Densità | 1.27 g/mL |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 1 L |
Formula lineare | H3PO2 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons |
Peso formulazione | 66 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.