Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
343.74€ - 483.61€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10168044
|
Thermo Scientific™
22503-013001 |
3 mm | 3 μm |
483.61€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10505615
|
Thermo Scientific™
22503-012101 |
2.1 mm | 3 μm |
483.61€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10774647
|
Thermo Scientific™
22505-014001 |
4 mm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Beschreibung
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holder
- Polar endcapped offer alternative selectivity
- High quality, highly pure silica columnss
Spezifikation
10 mm |