Learn More
BUCHI I-80 Controller for Rotavapor R-80
The I-80 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum manually. Increase control of the evaporation process by setting the pump speed and adjusting the manometer.
646.00€ - 742.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
30000637
|
BUCHI
11I0800 |
Rotavapor R-80 House Vacuum | Woulff Bottle, Communication Cable, Tubing |
742.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30000638
|
BUCHI
11I0801 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Communication Cable, Holder |
646.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30000615
|
BUCHI
11I0802 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Power Pack |
682.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Functional design fulfills essential needs of vacuum regulation
- Saves resources thanks to control of vacuum pump
- High longevity due to robust and durable design
- User-friendly and intuitive handling due to self-explaining user interface
- Easy and accurate vacuum regulation
- Relevant information is displayed at a glance
- High reliability due to centralized control of major process parameters
- Full process control thanks to parameter monitoring
- Proven technology for major applications
Specifica
Controller Interface |