Learn More
Tocris Bioscience™ I-BET 762
Potent and high affinity BET bromodomain inhibitor; anti-inflammatory; orally bioavailable.
169.00€ - 574.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | (4S)-6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide |
---|---|
CAS | 1260907-17-2 |
Bersaglio | Bromodomain Inhibitors |
Formula molecolare | C22H22ClN5O2 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18094322
|
Tocris Bioscience™
6521/25 |
25 mg |
574.00€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18054232
|
Tocris Bioscience™
6521/5 |
5 mg |
169.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
I-BET 762 is a potent and high affinity BET bromodomain inhibitor (IC50 = 32.5 - 42.5 nM; Kd = 50.5 - 61.3 nM). Inhibits myeloma cell proliferation. Attenuates transcription of oncogenic MYC and suppresses key inflammatory genes. Exhibits efficacy in a range of oncology and immunoinflammatory models. Displays antiproliferative effect in vitro and in vivo. Orally bioavailable.Specifica
(4S)-6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide | |
Bromodomain Inhibitors | |
0.98 |
1260907-17-2 | |
C22H22ClN5O2 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C