Learn More
Brady™ Stampante per etichette industriali i3300 con Suite LAB per Brady Workstation EU
La stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300 può stampare un’incredibile varietà di etichette e segnaletica monocromatiche. Stampa etichette per identificare fili, cavi, prodotti, campioni di laboratorio e impianti in modo estremamente intuitivo.
1345.00€ - 1445.00€
Specifica
Tipo di display | Color LCD Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Dimensioni (L x P) | 305 x 231 mm |
Capacità colore | Monochrome |
Include | This i3300 printer comes in a cardboard box. It ships with a power cord, a Brady Workstation LAB Suite, a USB cable, a product CD holding the manual, a cleaning kit and a printed quick start guide |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16306935
|
Brady™
241131 |
With Wifi |
1445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16223951
|
Brady™
241130 |
Without Wifi |
1345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Crea il tuo scenario ideale per la stampa di etichette con la stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300: etichette e nastri caricabili con estrema semplicità, senza calibratura e senza sprechi- Stampante per etichette industriali in volumi medi, ideale per ogni tipo di identificazione, da fili, cavi e quadri a sicurezza e impianti
- La tecnologia Print Smart permette alla stampante di stampare perfettamente sin dalla prima etichetta, anche su tubetti ed etichette piccole
- Sostituzioni di consumabili lampo: rotoli di etichette e nastri drop-in, caricati perfettamente in 20 secondi
- Parlando di opzioni, questa stampante è in grado di stampare su più di 825 consumabili in 70 materiali diversi per ogni esigenza di identificazione
- Fornita con la Suite Identificazione di laboratorio per Brady Workstation: una selezione di applicazioni per la creazione di etichette che consente di identificare qualsiasi contenitore di campioni di laboratorio
- Installazione senza problemi: rivolgiti al nostro team di assistenza tecnica Brady e fisseremo un appuntamento telefonico gratuito per l’installazione
Specifica
Color LCD Touchscreen | |
305 x 231 mm | |
This i3300 printer comes in a cardboard box. It ships with a power cord, a Brady Workstation LAB Suite, a USB cable, a product CD holding the manual, a cleaning kit and a printed quick start guide | |
300 dpi |
Thermal Transfer | |
Monochrome | |
101.60 mm/sec. | |
100/240 V, 50/60 Hz |