Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC
GREENER_CHOICE
The iBlot 3 Starter Kit includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose)—everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
Marca:  Invitrogen™ IB31001S
2725.56 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17811574
  • 4230.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose (2 boxes, 20 stacks)
Store at room temperature.
iBlot 3 Transfer Stacks
Nitrocellulose, PVDF
iBlot 3
2 Midi or 4 Mini Gels
Less waste, sustainable packaging, sustainable disposal
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice
Western Blot
Mini- or Midi-sized: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetate Gels, and Tris-Glycine Gels
Dry
∼3 to 10 min.
Starter Kit
1 Kit
Standard, 1-year warranty
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC > Standard, 1-year warranty