Learn More
Kartell™ Ice Bucket
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Equipped with lid and two side-handles
- Thickness of about 15mm
- Excellent isolating feature
- Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures
- Liquid nitrogen resistant for a few minutes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 270 mm |
| Tipo di chiusura | Lid |
| Include | Lid and two side handles |
| Materiale | Expanded Pur |
| Colore | Red |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |