Learn More
ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020, Specpure™
Codice prodotto. 15416615
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15416615
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044713.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020
Numero MDL MFCD00803324
Numero UN UN3264
Quantità 100 mL
Grado Specpure