Learn More
ICP-MS Stock Standard solution A for 200.8, Rev. 4.4, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040485.AE
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15446325
  • 365.00€ / 100mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ICP-MS Stock Standard solution A for 200.8
Rev. 4.4
MFCD00803326
Specpure™
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid
100 mL
UN3264