Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Dimensioni (L x P):
1 x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
- Material is UL recognized
- Used for mounting to rigid panels
Specifica
Specifica
| Product Type | IDXPERT Label |
| Colore | Black on Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IDXPERT Label Printer |
| Materiale | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.40 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 25.40 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.004 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.102 mm |
| Dimensioni (L x P) | 1 x 1 in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Vedi altri risultati |