Learn More
Cytiva Terreno IgG Sepharose™ 6 Fast Flow
Per la purificazione rapida della proteina A e i coniugati con fusione di proteina A. Il terreno IgG Sepharose™ 6 Fast Flow consente di ottenere la massima portata.
Marca: Cytiva 17-0969-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05900kg
Descrizione
- Progettato per purificare rapidamente la proteina A e i coniugati con fusione di proteina A
- IgG accoppiato alla matrice con il 6% di agarosio altamente reticolato Sepharose 6 Fast Flow
- Si lega a un terreno di almeno 2 mg di proteine A/ml
- Adatto per purificazione per affinità in tandem (TAP) di complessi proteici
Order Info
Forniti in contenitori da 10 ml
Specifica
10 ml | |
90 μm | |
Sepharose FF Media | |
5 cm | |
5.9 in. | |
IgG umane | |
Da 3 a 10 | |
Coniugati delle proteine A e G |
400 cm/ora | |
Sistemi AKTA™ | |
Perle | |
Purificazione rapida di proteina A e coniugati di fusione della proteina A, purificazione di affinità tandem (TAP) di complessi di proteine | |
15 cm | |
14.5 psi | |
Agarosio altamente reticolato 6% | |
Da 2 ° a 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
- IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol