Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
3 mL
4 ml
8 mL
16 ml
25 mL
35 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 25 mm |
| Colore | Clear |
| Materiale | Vetro sodico-calcico tipo III |
| Volume (sistema metrico) | 16 ml |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Tipo di chiusura | A pressione |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Quantità | Confezione da 100 |