Learn More
Morsetto per agitatori magnetici IKA Works IKAMAG™
Codice prodotto. 10058550 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Clip per morsetto doppio ad angolo retto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10058550
Marca: IKA 0002437700
Edge
Use this clamp with IKA™ magnetic stirrers. IKA H 44 Boss Head Clamps feature a sturdy, cast aluminum design.
  • Cast aluminum cross sleeve
  • For fastening Holding Rod (Cat. No. 14-259-87) to Support Rod (14-259-79)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per il fissaggio dell'asta di sostegno H 38 all'asta di supporto H 16 V
Tipo Clip per morsetto doppio ad angolo retto
Materiale Aluminum