Learn More
Invitrogen™ Human IL-2 ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
ELISA
788.00€ - 3530.00€
Specifica
Numero di accesso P60568
Intervallo saggio 0.0128 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity <0.01 pg/mL
Coniugato FAM™
Metodo di rilevamento Taqman™ Real-time PCR
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15970483
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A35603
96 Tests
788.00€
96 reazioni
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17143119
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
A356035
5 x 96 Tests
3530.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.
Specifica
Specifica
P60568
<0.01 pg/mL
Taqman™ Real-time PCR
ProQuantum
Human
qPCR Instruments
IL-2; TCGF; lymphokine
Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
RUO
Frozen at -20°C
30 mins
0.0128 to 5000 pg/mL
FAM™
Proximity-based Immunoassay
Plasma, Serum, Supernatant
Protein Quantitation
3558
1 hr.
FAM™
Plasma 2-5 μL, Serum 2-5 μL, Supernatant 2-5 μL
IL-2
2 hrs