missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-4R alpha Antibody (25463) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB230JF669
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IL-4R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Neutralization,Immunocytochemistry,CyTOF
Specifica
| IL-4R alpha | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CD124 antigen, IL-4 receptor subunit alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-4 R, Gly24-His232, Accession # P24394 | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| 3566 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 25463 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto