Learn More
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ GenomiPhi V2
Codice prodotto. p-3676308 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
100 reactions
25 reactions
500 reactions
Dimensione della confezione:
25 reazioni
500 reazioni
pezzi 100
Codice prodotto. 10471645
Marca: Cytiva 25660030
Includes
Tampone per campioni, tampone di reazione, miscela enzimatica e DNA di controllo Lambda (10 ng/μl)
Per amplificare interi genomi con elevata efficacia e rappresentatività. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 consente di amplificare un intero genoma con rese da 4 a 7μ g.
  • Starting material can be purified DNA or nonpurified cell lysates
  • Simple protocol provides typical yields of 4 to 7μg DNA and average product lengths >10kb
  • Less hands-on time compared to traditional isolation methods
  • Representative amplification of the whole genome
  • Automation-friendly protocol with great reproducibility
  • High-quality DNA for array CGH, high-throughput genotyping, DNA archival, PCR, restriction enzyme digestion, hybridization, and cloning
  • Contains all of the components necessary for genomic DNA preparation by isothermal strand displacement amplification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the kit at -70°C.The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°C. Thaw components on ice and maintain at 0°C to 4°C during handling.
Descrizione Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit offers highly efficient and representative whole-genome amplification with 4 to 7 μg yield from nanogram amounts of DNA sample.
Da utilizzare con (applicazione) Genotipizzazione (SNP, STR, Array CGH) e archiviazione del DNA
Include Tampone campione 225 μl, tampone di reazione 225 μl, miscela di enzimi 25 μl, DNA di controllo 20 μL (fago lambda)
N. di reazioni 25 reactions
Product Type illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit
Size > 10 kb
Durata del test 1.5-2 h
Identificativo prodotto
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.