Learn More
Cytiva Colonne illustra™ MicroSpin™ G-25
Per la purificazione rapida di segmenti di più di 10 coppie di basi di DNA in un'ampia gamma di applicazioni. Le colonne Cytiva Life Sciences™ llustra™ MicroSpin™ G-25 sono ideali per la desalinizzazione, lo scambio di tamponi e la rimozione di nucleotidi non incorporati da oligonucleotidi terminali marcati.
Marca: Cytiva 27-5325-01
248.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Nella cromatografia su colonna per centrifugazione, consente il rapido scambio/desalinizzazione di prodotti PCR e altri DNA in volumi da 10 a 100 μl
- Purificazione rapida di oligonucleotidi di nuova sintesi in 100 - 150 μl di soluzione di deprotezione
- Altre applicazioni comprendono desalinizzazione/scambio tampone di DNA, rimozione di radionucleotidi non incorporati da oligonucleotidi terminali marcati in volumi compresi tra 10 e 100 μl
- Sono sufficienti meno di quattro minuti dall'applicazione sul campione alla raccolta di prodotto purificato
- Testato in saggi di nickase, esonucleasi a singolo e doppio filamento e RNasi
Desalinizzazione/scambio tampone di DNA, rimozione di radionucleotidi non incorporati da oligonucleotidi terminali marcati in volumi compresi tra 10 e 100 μl
Order Info
Comodamente preimpaccate con Sephadex™ G-25 per DNA, pre-equilibrato in acqua distillata contenente 0,05% di biocida Kathon™ CG/ICP
Specifica
Desalinizzazione/scambio tampone di DNA, rimozione di radionucleotidi non incorporati da oligonucleotidi terminali marcati in volumi compresi tra 10 e 100 μl | |
Colonna | |
Confezione da 50 |