Learn More
Cytiva Colonne illustra™ MicroSpin™ S-300 HR
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Per la purificazione del DNA plasmidico alcalino denaturato prima del sequenziamento
- Sono necessari <4 min dall'applicazione del campione alla raccolta del prodotto purificato
- Preimpaccate con terreni Sephacryl™ S-300 HR pre-equilibrati in tampone TE
- Percentuale di recupero del campione: >80%
- Testate in saggi per nickase, esonucleasi a filamento singolo e doppio e RNasi
Specifica
Specifica
| Formato | Colonne per centrifugazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida di prodotti PCR (>100 bp) da primer non incorporati (<20 oligomeri) e nucleotidi in un volume compreso tra 25 e 50 μl tramite cromatografia con colonne per centrifugazione |
| Product Type | Colonna |
| Quantità | Confezioni singole |