Learn More
Cytiva Colonne illustra™ NAP™
Per una purificazione rapida ed efficiente di DNA e oligonucleotidi (>10 oligomeri) in meno di 15 minuti mediante flusso di gravità. Le colonne Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sono monouso e preimpaccate con Sephadex™ Grado DNA G-25
Marca: Cytiva 17-0853-02
410.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21949" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disposable columns prepacked with Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel require only gravity to run
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5mL (NAP-5), 1mL (NAP-10) or 2.5mL (NAP-25)
- Useful for small-scale purification, desalting, and buffer exchange
Specifica
Purificazione rapida ed efficiente di DNA e oliglonucleotidi | |
Protocollo passo-passo completo di identificazione dei volumi fissi necessari per equilibratura, lavaggio ed eluizione del campione | |
NAP-5 | |
Confezione da 50 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one