Learn More
Cytiva Sfere illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Formato:
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera
Provetta da 0.5 ml
Provette/piastra da 0,2 ml
Provette/piastra da 0.2 ml
N. di reazioni:
96
100
480
Volume:
200 μl
200 μl
500 μl
Dimensione della confezione:
100 reazioni
480 reazioni
Pezzo
Descrizione
- La molecola di DNA polimerasi puReTaq e i reagenti a elevata purezza offrono prestazioni affidabili con livelli molto bassi di DNA contaminante
- Il processo di produzione mantiene le prestazioni per un'eccellente riproducibilità con meno rischio di errori di pipettaggio e di contaminazione
- La stabilità a lungo termine a temperatura ambiente semplifica la spedizione ed elimina qualsiasi necessità di conservazione in congelatore
- Verificato per PCR in tempo reale
- Ready-To-Go significa che è sufficiente aggiungere DNA modello, primer ed effettuare il ciclo
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Perle stabili a temperatura ambiente contenenti ∼ 2.5 unità di polimerasi del DNA PuReTaq ricombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizzatori, BSA e tampone di reazione e, quando una perla viene ricostituita al volume finale di 25 μl, la concentrazione di ciascun dNTP |
| Formato | Provetta da 0.5 ml |
| Quantità | 1 Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |
| N. di reazioni | 100 |
| Volume | 500 μl |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PuReTaq
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 73.3% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 73.3% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.