Learn More
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Amplificazione altamente efficiente e rappresentativa di tutto il genoma con resa di 40 - 60 μg da nanogrammi di campione di DNA. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 fa parte della famiglia di prodotti della polimerasi di Phi29 DNA.
230.00€ - 3189.00€
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12957160
|
Cytiva
25-6601-24 |
24 |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12967160
|
Cytiva
25-6601-96 |
96 |
681.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12977160
|
Cytiva
25-6601-97 |
480 |
3189.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Amplificazione rappresentativa di tutto il genoma.
- Cake preformulati, predispensati, a dose singola, liofilizzati per una rapida preparazione di reazione e una maggiore riproducibilità.
- Protocollo di automazione veloce e semplice; non è necessario nessun termociclatore.
- La spedizione e lo stoccaggio a temperatura ambiente consentono un facile accesso e una ridotta emissione di carbonio.
- Produce DNA di alta qualità (ad esempio per genotipizzazione ad alta percentuale e archiviazione del DNA).
- La miscela di reazione viene fornita come cake liofilizzate predisposte in singole dosi, in entrambe le strisce di provette da 8 o piastre a 96 pozzetti.
- L'amplificazione è altamente uniforme sull'intero genoma in modo che la rappresentazione del locus rimanga estremamente vicina al campione originale del DNA.
- L'amplificazione viene eseguita con un'elevata fedeltà dovuta all'attività di revisione della polimerasi di Phi 29 DNA.
- La lunghezza media del prodotto è superiore a 10 kb.
- La procedura è veloce, semplice e non richiede un termociclatore.
- Un tipico rendimento del DNA di 12 - 20μg può essere raggiunto in meno di due ore da solo 10 ng di inserimento del DNA genomico.
- Il materiale di partenza per le reazioni di GenomiPhi può essere il DNA purificato di qualsiasi kit commerciale o tramite il metodo Homebrew, oppure può essere utilizzato un lisato cellulare non purificato.
- I protocolli per l'amplificazione del DNA da lisati di sangue e macchie di sangue secco sono incluse nel manuale.
- Il DNA amplificato di GenomiPhi è adatto a varie applicazioni come la genotipizzazione (SNP, STR, array CGH), la clonazione, il sequenziamento e l'archiviazione del DNA.