Learn More
Cytiva Sfere illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR
Optimized for performing either one-step or conventional two-step reverse transcription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR Beads are ambient temperature stable, pre-mixed, and ready for pre-dispensed reactions.
475.00€ - 528.00€
Codice del prodotto | Marca | Formato | N. di reazioni | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | N. di reazioni | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10187044
|
Cytiva
27-9259-01 |
Provetta da 0.2 ml con tappo a cerniera | 96 | 200 μl |
475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10064974
|
Cytiva
27-9267-01 |
Provetta da 0.2 ml | 96 | 200 μl |
492.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10015264
|
Cytiva
27-9266-01 |
0.5mL Tube | 100 | 500μL |
528.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Reagents are optimized for full-length cDNA synthesis (>7.5 kb) and optimal sensitivity from PCR
- Provided in either thin walled 0.5 ml or 0.2 ml tubes/plates compatible with most thermocyclers
- Supplied with both pd(N)6 and oligo(dT) primers for flexibility
- The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
Specifica
1 Kit | |
RT-PCR |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.