Learn More
Cytiva illustra™ Solution dNTP
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
37.25€ - 568.14€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
pH | 7 |
Concentrazione | 100 mM |
Purezza | >99% |
Colore | Colorless |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10238084
|
Cytiva
28-4065-01 |
dATP | 25μ m |
50.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10389764
|
Cytiva
28-4065-22 |
dGTP | 100 μm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10430125
|
Cytiva
28-4065-12 |
dCTP | 100 μm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10527065
|
Cytiva
28-4065-32 |
dTTP | 100 μm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10024684
|
Cytiva
28-4065-41 |
dUTP | 25 μm |
50.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10004824
|
Cytiva
28-4065-02 |
dATP | 100 μm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10665355
|
Cytiva
28-4065-42 |
dUTP | 100 μm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10545335
|
Cytiva
28-4065-21 |
dGTP | 25 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10526875
|
Cytiva
28-4065-23 |
dGTP | 500 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10648035
|
Cytiva
28-4065-11 |
dCTP | 25 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10074294
|
Cytiva
28-4065-31 |
dTTP | 25 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10537065
|
Cytiva
28-4065-33 |
dTTP | 500 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10350055
|
Cytiva
28-4065-03 |
dATP | 500 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Order Info
Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Specifica
Liquid | |
100 mM | |
Colorless |
7 | |
>99% | |
Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |