Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 168.18 |
Percent Purity | 97% |