Learn More
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imidazolidinyl urea |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 39236-46-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H16N8O8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.