Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Facilita l'immersione completa nei bagni a ultrasuoni S-line. I cestelli a immersione Fisherbrand™ con manico sono realizzati in acciaio inossidabile.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11766188
  • 168.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
  • Ideato per i modelli di bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand
  • Il fondo in rete a maglia sottile consente di tenere al sicuro le parti di piccole dimensioni
  • Due maniglie per facilità d'uso
  • Design semplice e pulito che si adatta perfettamente
  • Acciaio inox resistente della massima qualità
Specifica
Specifica
Cestello in acciaio inox
Bagno a ultrasuoni FB11205
Acciaio inox