Learn More
Leica Microsystems Olio da immersione
Use Leica™ Immersion Oil with microscope to increase the resolving power and aperture of the objective lens.
74.15€ - 102.00€
Specifica
Tipo | Olio da immersione |
---|---|
Tipo di imballaggio | Confezione da 1 |
Quantità | 10 ml |
Size | 10mL |
Codice del prodotto | Marca | Indice di rifrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Indice di rifrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11944399
|
Leica Microsystems
11513859 |
Type F |
102.00€
10mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11964539
|
Leica Microsystems
13614800 |
Type A |
74.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 10mL bottle
- For Leica Microscopes
Specifica
Olio da immersione | |
Confezione da 1 | |
10 ml | |
10mL |