Learn More
Grant Instruments™ Termostato per immersione
General purpose digital heated circulator provides excellent temperature stability and control for demanding applications requiring accurate temperature control.
1090.00€ - 1465.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | 4-digit LED |
---|---|
Comunicazioni | Digital |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Circolazione esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Circolazione esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12707819
|
Grant Instruments™
TC120 |
-20°C to +120°C | Yes |
1465.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12777799
|
Grant Instruments™
T100 |
0 - 100 °C | No |
1090.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
General purpose digital heated circulator provides excellent temperature stability and control for demanding applications requiring accurate temperature control.
- Stability ±0.05°C.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (TClamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
- TC120 model includes Integral pump for external circulation
Specifica
4-digit LED | |
Digital | |
50/60 Hz |