Learn More
Cytiva Gel Immobiline™ DryStrip
Represent a comprehensive selection of narrow-, medium- and wide-range IPG strips. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate application.
Marca: Cytiva 17-6002-44
218.30 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21655" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01360kg
Descrizione
Gamma completa di gel sovrapposti Immobiline DryStrip per intervalli di pH ristretti (unità con pH 1), medi (unità con pH da 3 a 5) e ampi (unità con pH 8). I gradienti di pH alle estremità della scala non sono lineari per la distribuzione uniforme delle proteine su tutta la lunghezza del gel al fine di ottenere la massima risoluzione.
Cinque strisce IPG con intervallo di pH ridotto (unità con pH 1) da 24 cm offrono alta risoluzione ed elevata capacità di carico delle proteine, che si traducono in punti ben separati con elevato contenuto proteico dopo la separazione di seconda dimensione
- Selezionare il gel ad ampio pH da 3 a 11 con gradiente non lineare (NL) Immobiline DryStrip per uno screening veloce ed efficiente per ottenere un'ampia panoramica della distribuzione totale delle proteine
- Per studi più dettagliati o in caso di carichi proteici maggiori, sono disponibili quattro nuove strisce sovrapposte con intervallo di pH da 3 a 11
- È possibile ottenere una risoluzione più elevata utilizzando gel a gamma limitata (unità con pH 1) Immobiline DryStrip
- Utilizzare i corrispondenti tamponi IPG per condizioni di funzionamento ottimizzate
- Utilizzare le strisce IPG direttamente dopo il rigonfiamento senza ulteriori manipolazioni
- Strisce con codice a barre per un pratico campionamento e monitoraggio dei lotti
- I gel Immobiline DryStrip vengono reidratati con un tampone IPG corrispondente prima dell'uso
- I campioni possono essere inclusi direttamente nella soluzione di reidratazione per un caricamento efficiente di campioni diluiti o per caricare maggiori quantità di proteine
- I campioni possono anche essere caricati dopo la reidratazione
Specifica
Immobiline DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate application. | |
3 to 10 | |
Isoelectric Focusing | |
Industrial applications: analytical chemistry, research | |
−20°C | |
0.05 cm | |
0.118 in. |
Colorless | |
Precast Gel | |
Dried | |
Linear | |
0.19 in. | |
24 cm | |
0.3 cm |