Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Codice prodotto. 12569996 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 ml
6 x 20 ml
1 L
Dimensione della confezione:
20mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 12569996
Marca: Epredia™ 9990414
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Non-permanent mountant for use with frozen sectioning, immunoperoxidase techniques and immunofluorescent applications.
  • Economical, organic, overnight-drying liquid coverslip
  • Aqueous base for immunostaining and other techniques
  • Non-fluorescing medium with a low viscosity
  • Resists fading and polymerizes quickly for easier handling of finished slides
  • Refractive index: 1.495 ±0.002 (liquid); 1.586 ± 0.002 (dry)
  • Viscosity: Low (120-160 cps at 24°C)
  • pH: 8.0 from 8.8 at 21 through 24°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni For use with frozen section, immunoperoxidase techniques, and immunofluorescent preparations
Quantità 1 L
Product Type Shandon Immu-mount
Volume (sistema metrico) 1 L