Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules Clear
Choose from four surfaces and a variety of wells and configurations with these immuno breakable modules, which offer an optimal choice of products for the specific assay.
313.10€ - 712.05€
Specifica
Formato | Strip Plate |
---|---|
Descrizione | High optical quality for reliable results |
Metodo di rilevamento | Colorimetric |
Colore | Clear |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Forma pozzetto | N. per confezione | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Forma pozzetto | N. per confezione | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10439962
|
Thermo Scientific™
446442 |
PolySorp | Round, C-bottom | 5 | Strip Plate |
623.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10506371
|
Thermo Scientific™
446469 |
MaxiSorp | Round, C-bottom | 10 | Strip Plate |
692.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10449121
|
Thermo Scientific™
446490 |
MultiSorp | Round, C-bottom | 10 | Frame |
507.02€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10450153
|
Thermo Scientific™
446639 |
MaxiSorp | Round | 10 | Microplate Strip |
515.10€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10172211
|
Thermo Scientific™
448526 |
MaxiSorp | Round, Starwell | 10 | Microplate Strip |
522.17€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10306191
|
Thermo Scientific™
473539 |
PolySorp | Round, C-bottom | 5 | Microplate Strip |
712.05€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10459192
|
Thermo Scientific™
473768 |
MaxiSorp | Round, C-bottom | 5 | Strip Plate |
712.05€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10557915
|
Thermo Scientific™
95029390 |
Universal Binding | Round, Flat Bottom (F-well) | 50 | Microplate Strip |
313.10€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Choose from four surfaces and a variety of wells and configurations with Thermo Scientific™ Immuno Breakable Modules, which offer reliability, well-to-well reproducibility and an optimal choice of products for the specific assay.
- Free-standing modules are easy to handle
Specifica
Strip Plate | |
Colorimetric | |
Polystyrene | |
None |
High optical quality for reliable results | |
Clear | |
96 |