Learn More
Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
I moduli Immuno Standard trasparenti si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti. Prodotti per l'utilizzo con apparecchi standard.
Marca: Thermo Scientific™ 469949
228.25 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.32200kg
Descrizione
I moduli Immuno Standard trasparenti di Thermo Scientific™ si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti e dispongono di piastre per moduli Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ sviluppate per le tecniche ELISA. Realizzati per l'utilizzo con apparecchi standard, i moduli permettono di utilizzare in modo versatile componenti con campioni di piccole dimensioni. Sono supportati da standard e certificazioni di qualità all'avanguardia.
Thermo Scientific standard modules are strip plates with solid modules that can be easily inserted and removed from their frame. This enhances the use of the plate with smaller sample sizes.
- Several strip formats: 8-well strip, 12-well strip, 16-well strip (two columns of 8 wells)
- Several well shapes: flat-bottom, C-bottom (radius edge), U-shape wells, StarWells (wells have fins to increase the surface area and enhance performance)
- Several surfaces to maximize assay performance
- Modules remain in frame when inverted
- Stackable frame marked for lid orientation
- Polystyrene wells in polyethylene frame
- Ext. Dim.: 128 × 86mm
Choice of Surface
- PolySorp™, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) for adsorption of hydrophobic molecules
- Medisorp™ and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
- MultiSorp™ are very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins
Ordering Information:
Free-standing modules. Cat. No. 95029440 and 464394 are certified. Frames and modules available separately. Sealing tape and strip caps are available. Color-coded modules are available on request. Contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
Specifica
Breakable Strips | |
Certificato per l'adsorbimento di IgG; CV <5% tra pozzetti | |
Standard | |
Colorimetrico | |
640 Cases | |
Microplate Strip | |
8 | |
MaxiSorp | |
640 | |
None | |
Antibodies (Glycoproteins) |
Hydrophilic | |
Sì | |
Without Lid | |
1 x 8 | |
Trasparente | |
Polystyrene | |
350 µl | |
Round, Flat Bottom (F-well) | |
160 | |
640/Cs. | |
F8 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.