Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules White and Black
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Conduct fluorescence- and luminescence-based immunoassays and binding assays using these immuno standard modules white and black.
249.00€ - 599.00€
Specifica
Product Type Microplate Strip
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Bloccaggio piastra None
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) pozzetto Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) pozzetto Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10376231
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
437591
Bianco 350 μL MaxiSorp
599.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10040591
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
437702
Bianco 350 μL PolySorp
544.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10080611
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
437915
Trasparente 350 μL MaxiSorp
443.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10759081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
475515
Nero 400 μL MaxiSorp
371.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10060591
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
475523
Nero 400 μL PolySorp
362.00€
pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10634247
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
7566
Bianco 380 μL Hydrophobic
249.00€
pezzi 320
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Conduct fluorescence- and luminescence-based immunoassays and binding assays using Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules White and Black.
Features:
  • Available in 8-, 12- or 16-well strips
  • Framed or unframed for choice of optimal assay
  • Flat-bottom or C-shaped wells
  • Choice of three surface types for optimal binding
  • White format for highest possible signal reflection with low background fluorescence; recommended for epifluorescence
  • Black format to reduce backscatter light, which may be encountered in epifluorescence
  • Transparent or clear format for use in time-resolved fluorescence applications only
Choice of Surface:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ and Microlite™ 1+ are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Microlite 2+ is slightly hydrophilic and binds a diverse range of biomolecules.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assay.
Specifica
Specifica
Microplate Strip
Polystyrene
96
None