Learn More
Justrite™ In-flow Safety Cans
Codice prodotto. p-4591575
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
9.5 in.
14.75 in.
Altezza (sistema metrico):
24.1 cm
37.4 cm
Forma:
Oval
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11909405
Marca: Justrite™ 12164
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in storing reagents in approved containers when drawing solvents into HPLC machines
  • Made of high density polyethylene
  • Equipped with a required self-closing fill/pour spout with stainless steel flame arrester
  • Two quick-disconnect fittings: one polypropylene for venting, and one stainless steel to handle the solvent in-flow
  • Stainless steel disconnect includes 1/8 in. OD (1/16 in.ID) and 1/16 in. OD (1/32 in. ID) compression fittings
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore White
Materiale Polyethylene
Include Self Closing Fill/Pour Spout
Forma Oval
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Altezza (sistema metrico) 24.1 cm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.45 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.75 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 3.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 19.6 mm