Learn More
DiscoverX InCELL Hunter™ Jurkat RIPK3 Kinase Binding Cell Line
The InCELL Hunter™ Jurkat RIPK3 Kinase Binding Cell Line measures target engagement via compound-induced stabilization of RIPK3 target protein. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.
Marca:  DiscoverX 96-0077C19
Encompass
Codice prodotto. 17334829
  • 14968.50€ / 2 fiale
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The InCELL Hunter™ Jurkat RIPK3 Kinase Binding Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying small molecule drug candidates that engage with kinases. This cell line enables assessment of compound-engagement-based stabilization of RIPK3 via detection of RIPK3 levels. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses RIPK3 target protein fused to PL. In the absence of compound that binds and stabilizes the target, this protein is denatured by the heat treatment and no EFC signal is produced. When compound engages and heat-stabilizes the target, EA contained in the detection reagent produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
Intracellular Binding
Cell Lines
RIPK3
Jurkat
2 Vials
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.