Learn More
Inconel™ 600 gauze, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
25.38€ - 132.66€
Specifica
Materiale o nome chimico | Inconel™ 600 gauze |
---|---|
Nota nome | 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
Numero MDL | MFCD01741927 |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15407305
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.FL |
75 x 75 mm |
25.38€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15417305
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.GT |
150 x 150 mm |
42.01€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15427305
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.HB |
300 x 300 mm |
132.66€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Inconel™ 600 gauze | |
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% | |
Insoluble in water. | |
Wire Cloth |
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire | |
MFCD01741927 | |
40 Mesh |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures