Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11384967
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-82-8
Formula molecolare InCl3
Numero MDL MFCD00011058
Specifica
Punti di ebollizione 800°C
Materiale o nome chimico Indium(III) chloride
Punto di fusione 586°C
Nota nome anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4958
Informazioni di solubilità Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Peso formulazione 221.18
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.460
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) chloride anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium chloride