Learn More
Indium(III) hydroxide, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311928
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20661-21-6
Numero MDL MFCD00011056
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) hydroxide
Punto di fusione 150°C (in -H2O)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Peso formulazione 165.84
Percent Purity 99.998%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium hydroxide